6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR018290-1G OR018290-250MG
APOSOR018290-1GEA 2180 DKK
APOSOR018290-1G APOSOR018290-250MG
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole 95+%
6-Chloro-2-(piperazin-1-yl)-1,3-benzothiazole
Formel: C₁₁H₁₂ClN₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01571353
CAS-nummer: 153025-29-7