Ethyl hept-6-enoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR01811-1G OR01811-5G
APOSOR01811-1GEA 676 DKK
APOSOR01811-1G APOSOR01811-5G
Ethyl hept-6-enoate 97%
Ethyl hept-6-enoate
Formel: C₉H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671845
CAS-nummer: 25118-23-4