3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01787-1G OR01787-500MG
APOSOR01787-1GEA 2950 DKK
APOSOR01787-1G APOSOR01787-500MG
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C₁₂H₈BrN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832525
CAS-nummer: 802580-12-7