2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01760-500MG OR01760-250MG
APOSOR01760-500MGEA 2030 DKK
APOSOR01760-500MG APOSOR01760-250MG
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 297…300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245480
CAS-nummer: 66630-72-6