6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01741-10MG OR01741-1G
APOSOR01741-10MGEA 273 DKK
APOSOR01741-10MG APOSOR01741-1G
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
6-[2-(Pyridin-3-yl)pyrrolidin-1-yl]nicotinic acid
Formel: C₁₅H₁₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245472
CAS-nummer: 904817-27-2