1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR017148-1G OR017148-250MG
APOSOR017148-1GEA 632 DKK
APOSOR017148-1G APOSOR017148-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formel: C₆H₇N₃
Smeltepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00833260
CAS-nummer: 306936-77-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III