4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR01705-1G OR01705-5G
APOSOR01705-1GEA 237 DKK
APOSOR01705-1G APOSOR01705-5G
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected 97%
4-Aminobenzaldehyde, N-BOC protected
Formel: C₁₂H₁₅NO₃
Smeltepunkt: 138…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245541
CAS-nummer: 144072-30-0