3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(3-Aminophenyl)-1H-indole
OR01694-5G OR01694-1G
APOSOR01694-5GEA 6170 DKK
APOSOR01694-5G APOSOR01694-1G
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Formel: C₁₄H₁₂N₂
Molekylvægt: 208.258 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00454976
CAS-nummer: 6318-72-5