5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR01670-1G OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA 339 DKK
APOSOR01670-1G APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₂O₂S
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01566583
CAS-nummer: 29212-25-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III