3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01622-25G OR01622-5G
APOSOR01622-25GEA 2160 DKK
APOSOR01622-25G APOSOR01622-5G
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01691686
CAS-nummer: 4754-27-2