4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-[4-(tert-Butyl)phenyl]dimethylamine
OR015893-1G OR015893-5G OR015893-25G
APOSOR015893-1GEA 164 DKK
APOSOR015893-1G APOSOR015893-5G APOSOR015893-25G
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline
Formel: C₁₂H₁₉N
Molekylvægt: 177.286 g/mol
Kogepunkt: 250…253 °C
Massefylde: 0.906 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008833
CAS-nummer: 2909-79-7
EINECS: 220-824-6