3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR015663-1G OR015663-500MG
APOSOR015663-1GEA 4640 DKK
APOSOR015663-1G APOSOR015663-500MG
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Formel: C₄H₇ClO₃S
Smeltepunkt: 163…167 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005486
CAS-nummer: 49592-61-2