2-Ethynylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01514-1G OR01514-5G
APOSOR01514-1GEA 262 DKK
APOSOR01514-1G APOSOR01514-5G
2-Ethynylbenzaldehyde 97%
2-Ethynylbenzaldehyde
Formel: C₉H₆O
Smeltepunkt: 64…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039985
CAS-nummer: 38846-64-9