1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (Piperazin-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
OR0080-1G OR0080-5G OR0080-25G
APOSOR0080-1GEA 535 DKK
APOSOR0080-1G APOSOR0080-5G APOSOR0080-25G
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Molekylvægt: 202.294 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094589
CAS-nummer: 82516-06-1