Niobium(I) hydride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Niobium hydride
IN2755-25G
IN2755-5G
APOSIN2755-25GEA
0
DKK
APOSIN2755-25G
APOSIN2755-5G
Niobium(I) hydride 99%
Niobium(I) hydride
Formel:
H₅Nb Molekylvægt: 97.946 g/mol Smeltepunkt: 500 °C (dec.) Massefylde: 6.6 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011126 CAS-nummer: 13981-86-7 UN nummer: 3132 ADR: 4.3+4.1 II |