Niobium(I) hydride 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
IN2755-25G IN2755-5G
APOSIN2755-25GEA 3320 DKK
APOSIN2755-25G APOSIN2755-5G
Niobium(I) hydride 99%
Niobium(I) hydride
Formel: H₅Nb
Smeltepunkt: 500 °C (dec.)
Massefylde: 6,6 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011126
CAS-nummer: 13981-86-7
UN nummer: 3132
ADR: 4.3+4.1,II