2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, (2R,3R,4S,5R,6R)-2-Bromo-6-((pivaloyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl tris(2,2-dimethylpropanoate)
BIT1007-25G BIT1007-100G BIT1007-50G
APOSBIT1007-25GEA 382 DKK
APOSBIT1007-25G APOSBIT1007-100G APOSBIT1007-50G
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Formel: C₂₆H₄₃BrO₉
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08275217
CAS-nummer: 81058-27-7