Sulbactam sodium
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIS0150-10G BIS0150-1G BIS0150-5G
APOSBIS0150-10GEA 2900 DKK
APOSBIS0150-10G APOSBIS0150-1G APOSBIS0150-5G
Sulbactam sodium
Sulbactam sodium
Formel: C₈H₁₀NO₅S·Na
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01750374
CAS-nummer: 69388-84-7