t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1820-1G BIPG1820-5G BIPG1820-250MG
APOSBIPG1820-1GEA 1480 DKK
APOSBIPG1820-1G APOSBIPG1820-5G APOSBIPG1820-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide
Formel: C₁₁H₂₂N₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23380094
CAS-nummer: 950683-55-3