t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl (29-amino-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosyl)carbamate, Boc-amido-PEG9-amine
BIPG1816-100MG BIPG1816-500MG BIPG1816-1G
APOSBIPG1816-100MGEA 709 DKK
APOSBIPG1816-100MG APOSBIPG1816-500MG APOSBIPG1816-1G
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Formel: C₂₅H₅₂N₂O₁₁
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03453249
CAS-nummer: 890091-43-7