t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]hexaethylene glycol, 25-Amino-5,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-2-azapentacosanoic acid 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (23-amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosyl)carbamate, BocNH-PEG7-CH2CH2NH2, Boc-PEG-amine (n=7), Boc-NH-PEG7-NH2
BIPG1815-100MG BIPG1815-50MG BIPG1815-250MG
APOSBIPG1815-100MGEA 915 DKK
APOSBIPG1815-100MG APOSBIPG1815-50MG APOSBIPG1815-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
Formel: C₂₁H₄₄N₂O₉
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03453229
CAS-nummer: 206265-98-7