t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: tert-Butyl (17-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyl)carbamate
BIPG1813-100MG BIPG1813-250MG BIPG1813-500MG
APOSBIPG1813-100MGEA 600 DKK
APOSBIPG1813-100MG APOSBIPG1813-250MG APOSBIPG1813-500MG
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG5-Amine
Formel: C₁₇H₃₆N₂O₇
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22056313
CAS-nummer: 189209-27-6