t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Boc-NH-PEG12-CH2CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41-tridecaoxa-5-azatetratetracontan-44-oic acid
BIPG1807-250MG BIPG1807-50MG BIPG1807-100MG
APOSBIPG1807-250MGEA 4090 DKK
APOSBIPG1807-250MG APOSBIPG1807-50MG APOSBIPG1807-100MG
t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
t-Boc-N-Amido-PEG12-acid
Formel: C₃₂H₆₃NO₁₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13185149
CAS-nummer: 1415981-79-1