m-PEG2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIPG1580-1G BIPG1580-5G
APOSBIPG1580-1GEA 907 DKK
APOSBIPG1580-1G APOSBIPG1580-5G
m-PEG2-amine
m-PEG2-amine
Formel: C₅H₁₃NO₂
Massefylde: 0,958 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09032941
CAS-nummer: 31576-51-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III