Mal-PEG8-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1497-100MG BIPG1497-50MG
APOSBIPG1497-100MGEA 5030 DKK
APOSBIPG1497-100MG APOSBIPG1497-50MG
Mal-PEG8-acid
Mal-PEG8-acid
Formel: C₂₃H₃₉NO₁₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26793771
CAS-nummer: 1818294-46-0