Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-decaoxatritriacontan-33-oate, Hydroxy-PEG10-Boc
BIPG1455-1G BIPG1455-100MG
APOSBIPG1455-1GEA 1420 DKK
APOSBIPG1455-1G APOSBIPG1455-100MG
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Hydroxy-PEG10-t-butyl ester
Formel: C₂₇H₅₄O₁₃
Molekylvægt: 586.71 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28385467
CAS-nummer: 778596-26-2