Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1437-1G BIPG1437-500MG BIPG1437-5G
APOSBIPG1437-1GEA 1970 DKK
APOSBIPG1437-1G APOSBIPG1437-500MG APOSBIPG1437-5G
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG3-CH2CO2tBu
Formel: C₁₂H₂₄O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27977510
CAS-nummer: 518044-31-0