Hydroxy-PEG6-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1431-250MG BIPG1431-1G BIPG1431-500MG
APOSBIPG1431-250MGEA 1370 DKK
APOSBIPG1431-250MG APOSBIPG1431-1G APOSBIPG1431-500MG
Hydroxy-PEG6-acid
Hydroxy-PEG6-acid
Formel: C₁₅H₃₀O₉
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22574804
CAS-nummer: 1347750-85-9