Hydroxy-PEG4-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1430-250MG BIPG1430-500MG BIPG1430-1G
APOSBIPG1430-250MGEA 985 DKK
APOSBIPG1430-250MG APOSBIPG1430-500MG APOSBIPG1430-1G
Hydroxy-PEG4-acid
Hydroxy-PEG4-acid
Formel: C₁₁H₂₂O₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22574805
CAS-nummer: 937188-59-5