Hydroxy-PEG2-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1428-250MG BIPG1428-1G
APOSBIPG1428-250MGEA 840 DKK
APOSBIPG1428-250MG APOSBIPG1428-1G
Hydroxy-PEG2-acid
Hydroxy-PEG2-acid
Formel: C₇H₁₄O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20646030
CAS-nummer: 1334286-77-9