Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1395-1G BIPG1395-100MG
APOSBIPG1395-1GEA 545 DKK
APOSBIPG1395-1G APOSBIPG1395-100MG
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Fmoc-N-amido-PEG1-acid
Formel: C₂₀H₂₁NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16294357
CAS-nummer: 1654740-73-4