Cbz-N-amido-PEG2-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cbz-NH-PEG2-C2-acid, Cbz-n-amido-peg2-acid
BIPG1361-1G BIPG1361-250MG
APOSBIPG1361-1GEA 1560 DKK
APOSBIPG1361-1G APOSBIPG1361-250MG
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Cbz-N-amido-PEG2-acid
Formel: C₁₅H₂₁NO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28142483
CAS-nummer: 1347750-76-8