Bromo-PEG3-t-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1349-250MG BIPG1349-100MG
APOSBIPG1349-250MGEA 502 DKK
APOSBIPG1349-250MG APOSBIPG1349-100MG
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Bromo-PEG3-t-butyl ester
Formel: C₁₃H₂₅BrO₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22574821
CAS-nummer: 782475-37-0