Biotin-PEG2-Acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1197-100MG BIPG1197-250MG
APOSBIPG1197-100MGEA 1590 DKK
APOSBIPG1197-100MG APOSBIPG1197-250MG
Biotin-PEG2-Acid
Biotin-PEG2-Acid
Formel: C₁₇H₂₉N₃O₆S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22056305
CAS-nummer: 1365655-89-5