Azido-PEG6-Alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1119-100MG BIPG1119-50MG BIPG1119-250MG
APOSBIPG1119-100MGEA 1110 DKK
APOSBIPG1119-100MG APOSBIPG1119-50MG APOSBIPG1119-250MG
Azido-PEG6-Alcohol
Azido-PEG6-Alcohol
Formel: C₁₂H₂₅N₃O₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22056309
CAS-nummer: 86770-69-6