Amino-PEG5-t-butyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1074-250MG BIPG1074-100MG BIPG1074-500MG
APOSBIPG1074-250MGEA 1750 DKK
APOSBIPG1074-250MG APOSBIPG1074-100MG APOSBIPG1074-500MG
Amino-PEG5-t-butyl ester
Amino-PEG5-t-butyl ester
Formel: C₁₇H₃₅NO₇
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD25424125
CAS-nummer: 1446282-18-3