Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1068-100MG BIPG1068-250MG BIPG1068-500MG
APOSBIPG1068-100MGEA 818 DKK
APOSBIPG1068-100MG APOSBIPG1068-250MG APOSBIPG1068-500MG
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Amino-PEG4-CH2CO2tBu
Formel: C₁₄H₂₉NO₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28122943
CAS-nummer: 864680-64-8