Amino-PEG4-CH2CO2H
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIPG1064-250MG BIPG1064-100MG
APOSBIPG1064-250MGEA 1320 DKK
APOSBIPG1064-250MG APOSBIPG1064-100MG
Amino-PEG4-CH2CO2H
Amino-PEG4-CH2CO2H
Formel: C₁₀H₂₁NO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27977508
CAS-nummer: 95071-49-9