Amino-PEG7-alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIPG1049-100MG BIPG1049-250MG BIPG1049-500MG
APOSBIPG1049-100MGEA 654 DKK
APOSBIPG1049-100MG APOSBIPG1049-250MG APOSBIPG1049-500MG
Amino-PEG7-alcohol
Amino-PEG7-alcohol
Formel: C₁₄H₃₁NO₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28385479
CAS-nummer: 1425973-14-3