Amino-PEG10-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIPG1038-100MG
BIPG1038-50MG
APOSBIPG1038-100MGEA
1030
DKK
APOSBIPG1038-100MG
APOSBIPG1038-50MG
Amino-PEG10-acid
Amino-PEG10-acid
Formel:
C₂₃H₄₇NO₁₂ Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD26127813 CAS-nummer: 2170987-85-4 |