Amino-PEG5-acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Amino-PEG5-C2-acid, 1-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oic acid
BIPG1034-100MG BIPG1034-50MG BIPG1034-250MG
APOSBIPG1034-100MGEA 796 DKK
APOSBIPG1034-100MG APOSBIPG1034-50MG APOSBIPG1034-250MG
Amino-PEG5-acid
Amino-PEG5-acid
Formel: C₁₃H₂₇NO₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25424126
CAS-nummer: 1191078-74-6