Perillartine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIP4001-100G BIP4001-25G
APOSBIP4001-100GEA 0 DKK
APOSBIP4001-100G APOSBIP4001-25G
Perillartine 95%
Perillartine
Formel: C₁₀H₁₅NO
Smeltepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019421
CAS-nummer: 30950-27-7