Nivalenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIN0113-1MG BIN0113-5MG
APOSBIN0113-1MGEA 1370 DKK
APOSBIN0113-1MG APOSBIN0113-5MG
Nivalenol
Nivalenol
Formel: C₁₅H₂₀O₇
Smeltepunkt: 127…130 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00133673
CAS-nummer: 23282-20-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,I