5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: X-acetaminide
BIMB1683-1G BIMB1683-2.5G BIMB1683-500MG
APOSBIMB1683-1GEA 1310 DKK
APOSBIMB1683-1G APOSBIMB1683-2.5G APOSBIMB1683-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetaminide
Formel: C₁₀H₈BrClN₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14155891
CAS-nummer: 1330750-19-0