6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIMB1326-100MG BIMB1326-250MG
APOSBIMB1326-100MGEA 1570 DKK
APOSBIMB1326-100MG APOSBIMB1326-250MG
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
6-Chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Formel: C₁₄H₁₆ClNO₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02683908
CAS-nummer: 198402-61-8