L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIG1121-100MG BIG1121-1G BIG1121-250MG
APOSBIG1121-100MGEA 1810 DKK
APOSBIG1121-100MG APOSBIG1121-1G APOSBIG1121-250MG
L-Glucono-1,5-lactone ≥85%
L-Glucono-1,5-lactone
Formel: C₆H₁₀O₆
Smeltepunkt: 135 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00067388
CAS-nummer: 52153-09-0