6-(y,y-Dimethylallylamino)purine (2IP)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BID525-1G BID525-500MG BID525-5G
APOSBID525-1GEA 1040 DKK
APOSBID525-1G APOSBID525-500MG APOSBID525-5G
6-(y,y-Dimethylallylamino)purine (2IP)
6-(y,y-Dimethylallylamino)purine (2IP)
Plant cell culture tested
Formel: C₁₀H₁₃N₅
Smeltepunkt: 190…210 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00132998
CAS-nummer: 2365-40-4