5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICS0105-10MG BICS0105-25MG BICS0105-50MG
APOSBICS0105-10MGEA 1090 DKK
APOSBICS0105-10MG APOSBICS0105-25MG APOSBICS0105-50MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
Formel: C₁₉H₂₁BrClN₂O₉·Na
Smeltepunkt: >183 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00792680
CAS-nummer: 160369-85-7