Boc-L-homopropargylglycine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICR119-100MG BICR119-500MG
APOSBICR119-100MGEA 4090 DKK
APOSBICR119-100MG APOSBICR119-500MG
Boc-L-homopropargylglycine
Boc-L-homopropargylglycine
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052897
CAS-nummer: 208522-16-1