rac-GR24
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICR114-100MG BICR114-20MG BICR114-5MG
APOSBICR114-100MGEA 32420 DKK
APOSBICR114-100MG APOSBICR114-20MG APOSBICR114-5MG
rac-GR24
rac-GR24
Formel: C₁₇H₁₄O₅
Smeltepunkt: 156…157 °C
Massefylde: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD12405021
CAS-nummer: 76974-79-3